Learn More
Bollé Safety Superblast sikkerhedsbriller
Product Code. 15830274 Shop All Bollé Safety Products
Change view
Click to view available options
Model-:
SUPBLAPSIP
SUPBLCLAV3
SUPBLEPSI
SUPBLKLAVE
Unit Size:
1 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Model- Unit Size
15830274 SUPBLKLAVE 1 par
17324870 SUPBLEPSI -
17314870 SUPBLAPSIP -
16802330 SUPBLCLAV3 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15830274 Supplier Bollé Safety Supplier No. SUPBLCLAVE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.00 DKK
    161.63 DKK / 1 par
    Spare 22.37 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Industrielle briller
  • Fleksibel og klar ramme for øget komfort
  • Intuitivt og enkelt samlingssystem for brille-visir
  • PLATINUM™ belægning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance CE; EN166 3 4 BT
Linsetype 2,2 mm, kurve 5
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Linsefarve Klar
Produkttype Sikkerhedsbriller
Til brug med (applikation) Renrumsaktiviteter
Ramme farve Neutral
Materiale til pandebånd Isopren
Inkluderer Justerbar hovedbåndsrem
Model- SUPBLKLAVE
Ventilationsdetaljer Ventileret ramme
Materiale polycarbonat, TPR
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale TPR
Rammetype Udluftet