Få mere at vide
Thermo Scientific™ Super Tung TMTpro™ Mærk reagens
Artikelnummer. 17479292 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
2 mg
Artikelnummer. Mængde
17479292 2 mg
1 options
Artikelnummer. 17479292 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A52040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6050.00 DKK
    5263.50 DKK / 2mg
    Spare 786.50 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Den aminreaktive Super Heavy TMTpro Etiketreagens er en alternativ form for TMTpro der indeholder dobbelt så mange tunge isotoper til mærkning af peptider. Når det bruges med TMTpro-mærkede prøver, muliggør det 2D TMTpro multiplekseringsapplikationer til målrettet kvantificering ved massespektrometri.
Super Heavy Label TMTpro Reagent mærker syntetiske peptider, der specifikt skal bruges sammen med TMTpro multiplex-mærkede prøver til målrettet multiplexet kvantificering ved massespektrometrianalyse.
Super Heavy TMTpro Label Reagens kan:
  • At levere todimensionel multipleksing – super-tungt mærkede TMTpro peptider, der bruges sammen med TMTpro-mærkede prøver, muliggør multiplexet målrettet kvantificering med massespektrometrianalyse
  • Forbedring af kvantitativ nøjagtighed – – mærkningen reducerer co-isolation og interferens for at muliggøre robust kvantificering
  • Reducerer erhvervelseskompleksiteten – tungt mærket peptid, der bruges som udløser for peptidudvælgelse
Når det bruges i kombination med TMTpro mærkede prøver, fungerer masseforskydningen fra det supertungt mærkede syntetiske peptid som en trigger for udvælgelsen af det målrettede peptid i den multiplexede prøve. Denne udløste selektion reducerer interferens/koisolation for at muliggøre mere robust kvantificering ved brug af massespektrometrianalyse. Denne nye metode kombinerer kraften ved multiplexing fra TMTpro reagenser med målrettede kvantificeringsmetoder og kaldes TOMAHAQ (Triggered by Offset, Multiplexed, Accurate mass, High Resolution, and Absolute Quantitation)-metoden. En yderligere fordel ved TOMAHAQ-metoden til målrettet multiplexet kvantificering er mindre afhængighed af kromatografibetingelserne for succesfuld kvantificering af peptider.
Dette produkt er underlagt en begrænset brugsetikette.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Mærk reagens
Produktlinje TMT
Synonym TMTpro
Udgangsmateriale Peptider
Endelig produkttype Peptider
Detektionsmetode Massespektrometri
Workflow-trin Peptidmærkning
Mængde 2 mg
Farve Hvid
Emballage Plast hætteglas
Renhed 93%
Grad MS
Molekylær formel C4[13C]15H30N[15N]3O6
Form Fast stof