missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SUN 1334H, MedChemExpress

Artikelnummer. 16453139
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16453139 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16453139 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU000841mg

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress SUN 1334H is a potent, orally active, highly selective H1 receptor antagonist, with Ki of 9.7 nM.

SUN 1334H is a potent, orally active, highly selective H1 receptor antagonist, with Ki of 9.7 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SUN 1334H
CAS 607736-84-5
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H28Cl2F2N2O3
Mængde 1 mg
SMIL O=C(O)COC/C=C/CN1CCN(C(C2=CC=C(F)C=C2)C3=CC=C(F)C=C3)CC1.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 489.38
Formel vægt 489.38
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.