missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sultopride hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16493967
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16493967 50 mg
16450518 5 mg
16408058 10 mg
16403756 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16493967 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY42849A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Sultopride hydrochloride (LIN-1418 hydrochloride) is a selective antagonist of dopamine D2 receptor.

Sultopride hydrochloride (LIN-1418 hydrochloride) is a selective antagonist of dopamine D2 receptor.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sultopride hydrochloride
CAS 23694-17-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H27ClN2O4S
Mængde 50 mg
Synonym LIN-1418 hydrochloride
Opløselighedsinformation H2O : 50 mg/mL (127.90 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (127.90 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NCC1N(CC)CCC1)C2=CC(S(=O)(CC)=O)=CC=C2OC.Cl
Molekylvægt (g/mol) 390.93
Formel vægt 390.93
Procent renhed 99.27%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.