Få mere at vide
Sultiame, MedChemExpress
Artikelnummer. 16406897
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16406897 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16406897 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY108316
MedChemExpress Sultiame is a carbonic anhydrase inhibitor, widely used as an antiepileptic drug.
Sultiame is a carbonic anhydrase inhibitor, widely used as an antiepileptic drug.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sultiame
CAS 61-56-3
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H14N2O4S2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (172.20 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=S(C1=CC=C(N(CCCC2)S2(=O)=O)C=C1)(N)=O
Molekylvægt (g/mol) 290.36
Formel vægt 290.36
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation