Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals (± )-Sulpirid
Artikelnummer. 16514244 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16514244 5 g
16524244 25 g
16534244 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16514244 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 463480050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-07-2026
CAS: 15676-16-1 | C15H23N3O4S | 341,43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15676-16-1
Molekylær formel C15H23N3O4S
Molekylvægt (g/mol) 341.43
MDL nummer MFCD00055061
InChI nøgle BGRJTUBHPOOWDU-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-2-methoxy-5-sulfamoylbenzamid
SMIL CCN1CCCC1CNC(=O)C1=CC(=CC=C1OC)S(N)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-Sulpiride
Smeltepunkt 185.0°C
Mængde 5 g
Formel vægt 341.43