Få mere at vide
Svovlsyre, 0,05M/l opløsning, Scharlab Artikelnummer.: 11332555
Svovlsyre, 0,05M/l opløsning, Scharlab
Artikelnummer. 11332555
1 L, 1 L
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11332555
Brand: Scharlab AC20821000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Anvendes i analytisk kemi, som laboratoriereagens og som titrant i volumetrisk analyse.
Denne volumetriske opløsning blev kontrolleret ved hjælp af potentiometriske metoder under anvendelse af Scharlaus tris(hydroxymethyl)-aminomethan volumetriske standard. Scharlaus volumetriske standarder er direkte sporbare til standardreferencematerialerne fra NIST (National Institute of Standards and Technology, USA ).
  • Molekylformel: H 2 SO 4
  • Molmasse: 98,08 g/mol
  • CAS: 7664-93-9
  • EIN ECS nr.: 231-639-5
  • Faktor: 0,999 1,–001
Tekniske data
CAS 7664-93-9
Koncentration 0.05mol/L
Tæthed ∼1.00g/cm3 
Sporbarhed til NIST Traceable to NIST
Normalitet 0.1N
Mængde 1 L
Molekylær formel H2O4S
Fysisk form Løsning
MDL nummer MFCD00064589
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMIL OS(O)(=O)=O
IUPAC navn svovlsyre
Molekylvægt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formel vægt 98.08g/mol
Produkttitel
Svovlsyre, 0,05M/l opløsning, Scharlab >