Få mere at vide
Svovlsyre, 0,05 M, BAGER ANALYZED , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10702812 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
HDPE
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10702812 1 L HDPE 1 L
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10702812 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 7103.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Volumetrisk løsning af høj kvalitet er klar til brug til laboratorie- og specialiserede industrielle applikationer.
  • Standardiseret potentiometrisk mod NIST SRM 351, natriumkarbonat
  • Etiket giver en faktisk partianalyse som en garanti for renhed og konsistens
  • Analytiske metoder, der anvendes til disse bestemmelser, er baseret på standardtestprocedurer beskrevet i tekniske publikationer
  • Forbedringer udviklet af J.T. Baker er ansat for at opnå en højere grad af pålidelighed
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuric acid
CAS 7664-93-9
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Koncentration 0.05mol/L
Tæthed 1g/cm3 at 20°C
Tungmetaller (som Pb) Max. 0.3 ppm
Emballage HDPE
Renhedsgrad noter Standardized potentiometrically against NIST SRM 351, Sodium Carbonate
Normalitet 0.1N
Mængde 1 L
Molekylær formel H2O4S
Viskositet 1 mPas at 20°C
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00064589
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Opløselighedsinformation Fully miscible in water
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMIL OS(O)(=O)=O
IUPAC navn svovlsyre
Molekylvægt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formel vægt 98.08g/mol
Grad BAGER ANALYZED