missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sulfoxaflor, TRC

Artikelnummer. 17942745
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
10 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17942745 2.5 mg 2.5mg
17904575 100 mg -
17911655 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17942745 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS7550052.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 946578-00-3
Molekylær formel C10 H10 F3 N3 O S
Molekylvægt (g/mol) 277.27
Synonym N-[Methyloxido[1-[6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]ethyl]-λ4-sulfanylidene]cyanamide, Closer, Closer SC, Fengchongding, GF 2032, GF 2372, Isoclast active, Methyl[1-(2-trifluoromethylpyridin-5-yl)ethyl]-N-cyanosulfoximine, Sulfoxaflor, Transform, XDE 208
IUPAC navn [methyl-oxo-[1-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethyl]-λ^{6}-sulfanylidene]cyanamide
SMIL CC(c1ccc(nc1)C(F)(F)F)S(=O)(=NC#N)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sulfoxaflor
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10F3N3OS/c1-7(18(2,17)16-6-14)8-3-4-9(15-5-8)10(11,12)13/h3-5,7H,1-2H3
Formel vægt 277.0497
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.