CAS RN 946578-00-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Sulfoxaflor, TRC
CAS: 946578-00-3 Molekylær formel: C10 H10 F3 N3 O S Molekylvægt (g/mol): 277.27 Synonym: N-[Methyloxido[1-[6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]ethyl]-λ4-sulfanylidene]cyanamide,Closer,Closer SC,Fengchongding,GF 2032,GF 2372,Isoclast active,Methyl[1-(2-trifluoromethylpyridin-5-yl)ethyl]-N-cyanosulfoximine,Sulfoxaflor,Transform,XDE 208 IUPAC navn: [methyl-oxo-[1-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethyl]-λ^{6}-sulfanylidene]cyanamide SMIL: CC(c1ccc(nc1)C(F)(F)F)S(=O)(=NC#N)C