Få mere at vide
Sulfosalicylic Acid Dihydrate (Fine White Crystals), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 11472944
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11472944 500 g Glass Bottle 500g
1 options
Artikelnummer. 11472944 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP177500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Sulfosalicylic Acid is used for fixing proteins in agarose and polyacrylamide gels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Sulfosalicylic Acid Dihydrate
CAS 5965-83-3
Smeltepunkt 106°C
Farve White
pH 0.5
Antændelsesrest 0.1% max.
Analyseprocentområde 99.0 to 101.0 %
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C9H14O6S
Lineær formel HOC6H3(COOH)SO3H·2H2O
MDL nummer MFCD00007508,MFCD00149540
Mængde 500 g
Merck Index 15, 9094
Synonym 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
Opløselighedsinformation 0.02% max. Insoluble Matter
InChI nøgle NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
SMIL C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
IUPAC navn 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid;dihydrate
Molekylvægt (g/mol) 250.27
PubChem CID 2723734
Formel vægt 254.22
Procent renhed 99.0 to 101.0%
Fysisk form Powder or Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, 5-Sulfosalicylic acid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.