Få mere at vide
Sulfosalicylsyre, Dihydrat, Krystal, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15597824 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15597824 500 g Ravfarvet glasflaske med bred mund 500g
15507834 2 kg Ravfarvet glasflaske med bred mund 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15597824 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 036401
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-06-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Kemiske identifikatorer
CAS 5965-83-3
Molekylær formel C9H14O6S
Molekylvægt (g/mol) 250.27
MDL nummer MFCD00007508,MFCD00149540
InChI nøgle NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
PubChem CID 2723734
SMIL C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfosalicylic Acid
Navn note Dihydrat
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund
Mængde 500 g
IUPAC navn 2-hydroxy-5-sulfobenzoesyre; bis(metan)
Formel vægt 254.22
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens
Fysisk form Krystaller