Få mere at vide
Sulfosalicylsyre, Dihydrat, Krystal, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfosalicylic Acid |
| Navn note | Dihydrat |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske med bred mund |
| Mængde | 2 kg |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-5-sulfobenzoesyre;dihydrat |
| Formel vægt | 254.22 |
| Grad | BAGER ANALYZED™ ACS-reagens |
| Fysisk form | Krystaller |