Få mere at vide
Sulfisomidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfisomidine |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N4O2S/c1-8-7-12(15-9(2)14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16) |
| Formel vægt | 278.0837 |