Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfasalazine |
| CAS | 599-79-1 |
| Smeltepunkt | 260,0 °C til 265,0 °C |
| Analyseprocentområde | 96,0 % min. (HPLC) |
| Molekylær formel | C18H14N4O5S |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vandig opløsning: uopløselig. Andre opløseligheder: let opløselig i alkoholer, uopløselig i ether, benzen, chloroform |
| InChI nøgle | OQANPHBRHBJGNZ-BKUYFWCQSA-N |
| SMIL | OC(=O)C1=C\C(C=CC1=O)=N/NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC1=CC=CC=N1 |
| IUPAC navn | (3Z)-6-oxo-3-(2-{4-[(pyridin-2-yl)sulfamoyl]phenyl}hydrazin-1-yliden)cyclohexa-1,4-dien-1-carboxylsyre |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sulfasalazine
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Salicylazosulfapyridine