Få mere at vide
Sulfanitran-d4 (Major) (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfanitran-d4 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13N3O5S/c1-10(18)15-11-4-8-14(9-5-11)23(21,22)16-12-2-6-13(7-3-12)17(19)20/h2-9,16H,1H3,(H,15,18)/i4D,5D,8D,9D |
| Formel vægt | 339.0827 |