CAS RN 1794753-46-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Sulfanitran-d4 (Major) (>85%), TRC
CAS: 1794753-46-0 Molekylær formel: C14H9D4N3O5S Molekylvægt (g/mol): 339.36 Synonym: 4'-[(p-Nitrophenyl)sulfamoyl]acetanilide-d4,N4-Acetyl-4'-nitrosulfanilanilide-d4,N4-Acetyl-N1-(4-nitrophenyl)sulfanilamide-d4,N4-Acetyl-N1-(p-nitrophenyl)sulfanilamide-d4,NSC 217299-d4,NSC 77120-d4 SMIL: O=S(C1=C([2H])C([2H])=C(NC(C)=O)C([2H])=C1[2H])(NC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)=O