Få mere at vide
Sulfanilamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488428
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16488428 10 g 10g
16400848 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16488428 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0242
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Sulfanilamide is a competitive inhibitor for bacterial enzyme dihydropteroate synthetase with IC50 of 320 μM.
Sulfanilamide is a competitive inhibitor for bacterial enzyme dihydropteroate synthetase with IC50 of 320 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfanilamide
CAS 63-74-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H8N2O2S
Mængde 10 g
Synonym Sulphanilamide
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (580.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (58.07 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(N)=O
Molekylvægt (g/mol) 172.2
Formel vægt 172.2
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation