Få mere at vide
Sulfametrole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfametrole |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N4O3S2/c1-16-9-8(11-17-12-9)13-18(14,15)7-4-2-6(10)3-5-7/h2-5H,10H2,1H3,(H,11,13) |
| Formel vægt | 286.0194 |