CAS RN 32909-92-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Sulfametrole, TRC
CAS: 32909-92-5 Molekylær formel: C9 H10 N4 O3 S2 Molekylvægt (g/mol): 286.33 Synonym: Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(4-methoxy-1,2,5-thiadiazol-3-yl)-,Sulfanilamide, N1-(4-methoxy-1,2,5-thiadiazol-3-yl)- (7CI,8CI),1,2,5-Thiadiazole, benzenesulfonamide deriv.,4-Amino-N-(4-methoxy-1,2,5-thiadiazol-3-yl)benzenesulfonamide,Sulfametrole IUPAC navn: 4-amino-N-(4-methoxy-1,2,5-thiadiazol-3-yl)benzenesulfonamide SMIL: COc1nsnc1NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2