Få mere at vide
Sulfamethoxypyridazine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468746
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16468746 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16468746 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1387
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
MedChemExpress Sulfamethoxypyridazine is a long-acting sulfonamide antibiotic, for treatment of Dermatitis herpetiformis.
Sulfamethoxypyridazine is a long-acting sulfonamide antibiotic, for treatment of Dermatitis herpetiformis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfamethoxypyridazine
CAS 80-35-3
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H12N4O3S
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 42 mg/mL (149.84 mM)
SMIL O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NN=C(OC)C=C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 280.3
Formel vægt 280.3
Procent renhed 98.05%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation