missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sulfamethizole, TRC

Artikelnummer. 30415837
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415837 1 g
30418457 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30415837 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6890051G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 144-82-1
Molekylær formel C9 H10 N4 O2 S2
Molekylvægt (g/mol) 270.3313
Synonym Sulfamethizole, 4-amino-N-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-, Sulfanilamide, N1-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-5-sulfanilamido-1,3,4-thiadiazole, 2-Sulfanilamido-5-methyl-1,3,4-thiadiazole, 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, 5-Methyl-2-sulfanilamido-1,3,4-thiadiazole, Ayerlucil, Famet, Lucosil, Methazol, Microsul, N-(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-4-aminobenzenesulfonamide, N1-(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanilamide, Renasul, Rufol, Salimol, Sulfamethiazole, Sulfamethizol, Sulfamethizole, Sulfamethylthiadiazole, Sulfapyelon, Sulfstat, Sulfurine, Sulphamethizole, Tetracid, Thidicur, Thiosulfil, Thiosulfil Forte, Ultrasul, Urocydal, Urodiaton, Urolucosil, Urosulfin, VK 53
IUPAC navn 4-amino-N-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide
SMIL Cc1nnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)s1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sulfamethizole
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H10N4O2S2/c1-6-11-12-9(16-6)13-17(14,15)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H,10H2,1H3,(H,12,13)
Formel vægt 270.0245
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.