Få mere at vide
Sulfadiazine Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfadiazine Sodium Salt |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N4O2S.Na/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10;/h1-7H,11H2;/q-1;+1 |
| Formel vægt | 272.0344 |