accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 547-32-0

IUPAC Navn: sodium 4-{[(pyrimidin-2-yl)azanidyl]sulfonyl}aniline
Synonymer: sulfadiazine sodium
Molekylvægt (g/mol): 272.26
Molekylformel: C10H9N4NaO2S
InChi Key: JLDCNMJPBBKAHH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Na+].NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)[N-]C1=NC=CC=N1
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater