Få mere at vide
Sulfachloropyridazine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16459885
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
16459885 250 mg
1 options
Artikelnummer. 16459885 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1781
MedChemExpress Sulfachloropyridazine is a broad spectrum sulfonamide used against both Gram-positive and Gram-negative aerobic bacteria.
Sulfachloropyridazine is a broad spectrum sulfonamide used against both Gram-positive and Gram-negative aerobic bacteria.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfachloropyridazine
CAS 80-32-0
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H9ClN4O2S
Mængde 250 mg
Synonym Sulfachlorpyridazine
Opløselighedsinformation DMSO : 160 mg/mL (561.96 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NN=C(Cl)C=C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 284.72
Formel vægt 284.72
Procent renhed 99.48%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation