missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sulfacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfacetamide |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O3S/c1-6(11)10-14(12,13)8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11) |
| Formel vægt | 214.0412 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?