missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sulfacetamide, TRC

Artikelnummer. 30416059
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416059 10 g
30417386 50 g
30418563 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30416059 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS68896010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 144-80-9
Molekylær formel C8 H10 N2 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 214.24
Synonym N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide, Sulfacetamide, Sulfadimidine Imp. E (Pharmeuropa)
IUPAC navn N-(4-aminophenyl)sulfonylacetamide
SMIL CC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sulfacetamide
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O3S/c1-6(11)10-14(12,13)8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
Formel vægt 214.0412
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.