Få mere at vide
Sulfacarbamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498696
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16498696 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16498696 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1236
MedChemExpress Sulfacarbamide is a blood sugar-lowering drug, also acting on the vegetative nervous system.
Sulfacarbamide is a blood sugar-lowering drug, also acting on the vegetative nervous system.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfacarbamide
CAS 547-44-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H9N3O3S
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 28 mg/mL (130.09 mM)
SMIL O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC(N)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 215.23
Formel vægt 215.23
Procent renhed 98.9%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation