Få mere at vide
Sulcotrione, MedChemExpress
Artikelnummer. 16455086
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16455086 100 mg -
16400477 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16455086 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY107368
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Sulcotrione is a β-triketone herbicide which can inhibit hydroxyphenylpyruvate dioxygenase (HPPD).
Sulcotrione is a β-triketone herbicide which can inhibit hydroxyphenylpyruvate dioxygenase (HPPD).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulcotrione
CAS 99105-77-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H13ClO5S
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (304.16 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(C1C(CCCC1=O)=O)C2=C(C=C(S(C)(=O)=O)C=C2)Cl
Molekylvægt (g/mol) 328.77
Formel vægt 328.77
Procent renhed 98.77%
Grad Research
Fysisk form Solid