Få mere at vide
Sucrose Hexasulfate, Potassium Salt, Technical Grade, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sucrose Hexasulfate, Potassium Salt, Technical Grade |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O29S6.6K/c13-1-4-6(14)8(39-45(24,25)26)9(40-46(27,28)29)11(35-4)37-12(3-34-43(18,19)20)10(41-47(30,31)32)7(38-44(21,22)23)5(36-12)2-33-42(15,16)17;;;;;;/h4-11,13-14H,1-3H2,(H,15,16,17)(H,18,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32);;;;;;/q;6*+1/p-6/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+;;;;;;/m1....../s1 |
| Formel vægt | 1049.5924 |