CAS RN 386229-70-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Sucrose Hexasulfate, Potassium Salt, Technical Grade, TRC
CAS: 386229-70-5 Molekylær formel: C12 H16 O29 S6 . 6 K Molekylvægt (g/mol): 1051.22 Synonym: Sucrose Hexasulfate, Potassium Salt IUPAC navn: hexapotassium;[(2R,3R,4S,5R,6R)-2-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-disulfonatooxy-2,5-bis(sulfonatooxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-sulfonatooxyoxan-4-yl] sulfate SMIL: [K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(COS(=O)(=O)[O-])O[C@H](COS(=O)(=O)[O-])[C@@H](OS(=O)(=O)[O-])[C@@H]2OS(=O)(=O)[O-])[C@H](OS(=O)(=O)[O-])[C@@H](OS(=O)(=O)[O-])[C@@H]1O