Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Sucralose, 98% Artikelnummer.: 15428209
Thermo Scientific Chemicals Sucralose, 98%
Artikelnummer. 15428209
100 g, 100g
Mængde:
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
Artikelnummer. 15428209
Brand: Thermo Scientific Chemicals J66736.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 56038-13-2 | C12H19Cl3O8 | 397.63 g/mol
Sucralose er et ikke-kalorieholdigt sukker, der bruges som sødemiddel, der aktiverer T1R2/T1R3 søde smagsreceptorer og modulerer glucagon-lignende peptid-1, glucoseafhængigt insulinotrofisk peptid og inkretinsekretion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Sucralose er et ikke-kalorieholdigt sukker, der bruges som
sødemiddel, der aktiverer T1R2/T1R3 søde smagsreceptorer og modulerer glucagon-lignende peptid-1, glucoseafhængigt insulinotrofisk peptid og inkretinsekretion.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger Kun
brug for forskning: Ikke beregnet til fødevarer, kosmetik eller diagnostisk og terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56038-13-2
Molekylær formel C12H19Cl3O8
Molekylvægt (g/mol) 397.63
MDL nummer MFCD03648615
InChI nøgle BAQAVOSOZGMPRM-QBMZZYIRSA-N
Synonym sucralose, trichlorosucrose, splenda, 1',4,6'-trichlorogalactosucrose, unii-96k6uq3zd4, 1,6-dichloro-1,6-dideoxy-beta-d-fructofuranosyl 4-chloro-4-deoxy-alpha-d-galactopyranoside, 1,6-dichloro-1,6-dideoxy-beta-d-fructofuranosyl-4-chloro-4-deoxy-alpha-d-galactopyranoside, trichlorogalactosucrose, trichlorogalacto-sucrose, aspasvitVis mereVis mindre
PubChem CID 71485
ChEBI CHEBI:32159
IUPAC navn (2R,3R,4R,5R,6R)-2-[(2R,3S,4S,5S)-2,5-bis(chlormethyl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]oxy-5-chlor-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4-diol
SMIL OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CCl)O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sucralose
Smeltepunkt 130°C (decomposition)
Farve Hvid
Mængde 100 g
Beilstein 3654410
Merck Index 14,8880
Opløselighedsinformation Soluble in Water.
Formel vægt 397.63
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerS14K020 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/06/2024 ArtikelnummerJ66736.30,J66736.22,J66736.18
PartinummerN07I043 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/11/2022 ArtikelnummerJ66736.30,J66736.22,J66736.18
PartinummerY13F055 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 ArtikelnummerJ66736.30,J66736.22,J66736.18
PartinummerZ26E077 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 ArtikelnummerJ66736.30,J66736.22,J66736.18
PartinummerP20B001 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 ArtikelnummerJ66736.30,J66736.22,J66736.18
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Sucralose, 98% >