Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Sucralose, 98%
Artikelnummer. 15418209
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15418209 50 g -
15428209 100 g 100g
15438209 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15418209 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66736.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    705.98 DKK
    635.65 DKK / 50g
    Spare 70.33 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56038-13-2 | C12H19Cl3O8 | 397,63 g/mol
Sucralose er et ikke-kalorieholdigt sukker, der bruges som sødemiddel, der aktiverer T1R2/T1R3 søde smagsreceptorer og modulerer glucagon-lignende peptid-1, glucoseafhængigt insulinotrofisk peptid og inkretinsekretion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Sucralose er et ikke-kalorieholdigt sukker, der bruges som
sødemiddel, der aktiverer T1R2/T1R3 søde smagsreceptorer og modulerer glucagon-lignende peptid-1, glucoseafhængigt insulinotrofisk peptid og inkretinsekretion.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger Kun
brug for forskning: Ikke beregnet til fødevarer, kosmetik eller diagnostisk og terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56038-13-2
Molekylær formel C12H19Cl3O8
Molekylvægt (g/mol) 397.63
MDL nummer MFCD03648615
InChI nøgle BAQAVOSOZGMPRM-QBMZZYIRSA-N
Synonym sucralose, trichlorosucrose, splenda, 1',4,6'-trichlorogalactosucrose, unii-96k6uq3zd4, 1,6-dichloro-1,6-dideoxy-beta-d-fructofuranosyl 4-chloro-4-deoxy-alpha-d-galactopyranoside, 1,6-dichloro-1,6-dideoxy-beta-d-fructofuranosyl-4-chloro-4-deoxy-alpha-d-galactopyranoside, trichlorogalactosucrose, trichlorogalacto-sucrose, aspasvit
PubChem CID 71485
ChEBI CHEBI:32159
IUPAC navn (2R,3R,4R,5R,6R)-2-[(2R,3S,4S,5S)-2,5-bis(chlormethyl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]oxy-5-chlor-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4-diol
SMIL OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CCl)O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sucralose
Smeltepunkt 130°C (decomposition)
Farve Hvid
Mængde 50 g
Beilstein 3654410
Merck Index 14,8880
Opløselighedsinformation Soluble in Water.
Formel vægt 397.63
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver