Få mere at vide
Succinylsulfathiazole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16418516
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16418516 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16418516 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0921
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Succinylsulfathiazole is a sulfonamide, it is an ultra long acting drug.
Succinylsulfathiazole is a sulfonamide, it is an ultra long acting drug.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succinylsulfathiazole
CAS 116-43-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H13N3O5S2
Mængde 100 mg
Synonym Succinylsulphathiazole
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (281.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.81 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMIL O=C(O)CCC(NC1=CC=C(S(=O)(NC2=NC=CS2)=O)C=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 355.39
Formel vægt 355.39
Procent renhed 98.31%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation