Få mere at vide
Succinylsulfathiazol, 99,48 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11423351 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11423351 500 g
11413351 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11423351 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0210297690
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Succinylsulfathiazol bruges til at blokere syntesen af folinsyre. Det bruges til at studere folatmangel
Chemical Identifiers
CAS 116-43-8
Molekylær formel C13H13N3O5S2
Molekylvægt (g/mol) 355.383
MDL nummer MFCD00022437
InChI nøgle SKVLYVHULOWXTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinylsulfathiazole, cremosuxidine, sulfasuccidine, sulfasuccinil, sulfasuxidine, colistatin, sulfadigesin, sulfasuccithiazole, sulfasuccidin, sulfenterone
PubChem CID 5315
ChEBI CHEBI:9309
IUPAC navn 4-oxo-4-[4-(1,3-thiazol-2-ylsulfamoyl)anilino]butanoic acid
SMIL C1=CC(=CC=C1NC(=O)CCC(=O)O)S(=O)(=O)NC2=NC=CS2
Specifications
Kemisk navn eller materiale Succinyl sulfathiazole
Farve Hvid
Mængde 500 g
Formel vægt 355.4
Fysisk form Pulver