missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Succinic Acid-1,4-13C2, TRC

Artikelnummer. 30425484
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425484 50 mg
30415584 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425484 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS68876850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 79864-95-2
Molekylær formel 13C2C2H6O4
Molekylvægt (g/mol) 120.07
Synonym Butanedioic Acid-13C2, 1,2-Ethanedicarboxylic Acid-13C2, 1,4-Butanedioic Acid-13C2, A 12084-13C2, Amber Acid-13C2, Asuccin-13C2, Dihydrofumaric Acid-13C2, Katasuccin-13C2, NSC 106449-13C2, NSC 25949-13C2, Wormwood Acid-13C2, Yantar-antitox-13C2
SMIL C(C[13C](=O)O)[13C](=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Succinic Acid-1,4-13C2
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i3+1,4+1
Formel vægt 120.0333
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.