CAS RN 79864-95-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Succinic Acid-1,4-13C2, TRC
CAS: 79864-95-2 Molekylær formel: 13C2C2H6O4 Molekylvægt (g/mol): 120.07 Synonym: Butanedioic Acid-13C2,1,2-Ethanedicarboxylic Acid-13C2,1,4-Butanedioic Acid-13C2,A 12084-13C2,Amber Acid-13C2,Asuccin-13C2,Dihydrofumaric Acid-13C2,Katasuccin-13C2,NSC 106449-13C2,NSC 25949-13C2,Wormwood Acid-13C2,Yantar-antitox-13C2 SMIL: C(C[13C](=O)O)[13C](=O)O