Få mere at vide
Succinic Acid-1,4-13C2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Succinic Acid-1,4-13C2 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i3+1,4+1 |
| Formel vægt | 120.0333 |