missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Suberyl Glycine, TRC

Artikelnummer. 30132469
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132469 1 g
30004478 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30132469 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6887551G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 60317-54-6
Molekylær formel C10 H17 N O5
Molekylvægt (g/mol) 231.25
Synonym Octanoic acid, 8-[(carboxymethyl)amino]-8-oxo- (9CI, ACI), 8-[(Carboxymethyl)amino]-8-oxooctanoic acid (ACI), Suberylglycine, Suberyl glycine, N-Suberylglycine
IUPAC navn 8-(carboxymethylamino)-8-oxooctanoic acid
SMIL OC(=O)CCCCCCC(=O)NCC(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Suberyl Glycine
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C10H17NO5/c12-8(11-7-10(15)16)5-3-1-2-4-6-9(13)14/h1-7H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
Mængde 1 g
Formel vægt 231.1107
Procent renhed >95%
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.