CAS RN 60317-54-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Suberyl Glycine, TRC
CAS: 60317-54-6 Molekylær formel: C10 H17 N O5 Molekylvægt (g/mol): 231.25 Synonym: Octanoic acid, 8-[(carboxymethyl)amino]-8-oxo- (9CI, ACI),8-[(Carboxymethyl)amino]-8-oxooctanoic acid (ACI),Suberylglycine,Suberyl glycine,N-Suberylglycine IUPAC navn: 8-(carboxymethylamino)-8-oxooctanoic acid SMIL: OC(=O)CCCCCCC(=O)NCC(=O)O