Få mere at vide
SU9516, MedChemExpress
Beskrivelse
SU9516 is a potent CDK2 inhibitor, with an IC50 of 22 nM, and also shows inhibitory effects on CDK1 and CDK4, with IC50s of 40, 200 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SU9516 |
| CAS | 377090-84-1 |
| Farve | Brown |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H11N3O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (414.51 mM) |
| SMIL | O=C1NC2=C(C=C(OC)C=C2)/C1=C/C3=CN=CN3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.25 |
| Formel vægt | 241.25 |
| Vis mere |