Få mere at vide
SU1498, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487728
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16487728 10 mg 10mg
16461799 1 mg -
16433707 50 mg -
16433636 25 mg -
16410198 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16487728 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19326
MedChemExpress SU1498 (AG 1498) is a selective inhibitor of the VEGFR2; inhibits Flk-1 with an IC50 of value of 700 nM.
SU1498 (AG 1498) is a selective inhibitor of the VEGFR2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SU1498
CAS 168835-82-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H30N2O2
Mængde 10 mg
Synonym AG 1498 Tyrphostin SU 1498
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (256.07 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NCCCC1=CC=CC=C1)/C(C#N)=C/C2=CC(C(C)C)=C(O)C(C(C)C)=C2
Molekylvægt (g/mol) 390.52
Formel vægt 390.52
Procent renhed 98.37%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease