Få mere at vide
SU14813, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484008
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16484008 10 mg 10mg
16430367 50 mg -
16406727 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16484008 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10501
MedChemExpress SU14813 is a multi-targeted receptor tyrosine kinases inhibitor with IC50s of 50, 2, 4, 15 nM for VEGFR2, VEGFR1, PDGFRβ and KIT.
SU14813 is a multi-targeted receptor tyrosine kinases inhibitor with IC50s of 50, 2, 4, 15 nM for VEGFR2, VEGFR1, PDGFRβ and KIT.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SU14813
CAS 627908-92-3
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H27FN4O4
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 44 mg/mL (99.44 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=C(C)NC(C=C2C(NC3=C2C=C(F)C=C3)=O)=C1C)NC[C@H](O)CN4CCOCC4
Molekylvægt (g/mol) 442.48
Formel vægt 442.48
Procent renhed 98.9%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease