Få mere at vide
SU11274, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465696
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16465696 100 mg 100mg
16444918 10 mg -
16441167 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16465696 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12014
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress SU11274 is a selective Met inhibitor with IC50 of 10 nM, but has no effects on PGDFRβ, EGFR or Tie2.
SU11274 is a selective Met inhibitor with IC50 of 10 nM, but has no effects on PGDFRβ, EGFR or Tie2.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SU11274
CAS 658084-23-2
Farve Orange
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H30ClN5O4S
Mængde 100 mg
Synonym PKI-SU11274
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (176.03 mM)
SMIL O=S(C1=CC2=C(C=C1)NC(/C2=C/C3=C(C(C(N4CCN(CC4)C)=O)=C(N3)C)C)=O)(N(C)C5=CC=CC(Cl)=C5)=O
Molekylvægt (g/mol) 568.09
Formel vægt 568.09
Procent renhed 98.19%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease