Få mere at vide
Styren (stabiliseret med 4-tert-Butylcatechol), TRC
Artikelnummer. 30138583
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138583 25 g
30137322 5 g
30040834 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138583 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS68779025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-42-5
Molekylær formel C8 H8
Molekylvægt (g/mol) 104.15
Synonym Styrene, Benzene, ethenyl-, Styrene (8CI), Ethenylbenzene, BYX 6, Cinnamene, EM 50, Maomin SM, NSC 62785, Phenethylene, Phenylethene, Phenylethylene, S 0095, STC, Styrol, Styrole, Styrolene, Styrolution PS 124N, Styropol SO, TTB 7302, Vinylbenzene, Vinylbenzol
IUPAC navn Styren
SMIL C=Cc1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Styrene
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
Formel vægt 104.0626
Procent renhed >95%