Få mere at vide
Styrene, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15899520
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15899520 100 mL -
15886460 1 L -
15896460 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15899520 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8076790100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Stabilized for synthesis
(stabilized) for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-42-5
Tekniske data
Smeltepunkt -31°C
Tæthed 0.906 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 145°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00008612
Mængde 100 mL
Synonym Styrene, Phenylethylene, Vinylbenzene, Styrene
Molekylvægt (g/mol) 104.15