Få mere at vide
Styren, ren, stabiliseret med 10-15 ppm tert-butylcatechol, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12628655 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Amber glass bottle
Metal dåse
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12628655 25 L Metal dåse 25 L
11428862 250 mL Amber glass bottle 250ml
10457460 1 L Amber glass bottle 1 L
10234450 2.5 L Amber glass bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12628655 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/8480/25
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Kemiske identifikatorer
CAS 100-42-5
Molekylær formel C8H8
Molekylvægt (g/mol) 104.15
MDL nummer MFCD00008612,MFCD00084450
InChI nøgle PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
IUPAC navn styren
SMIL C=CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Smeltepunkt -31°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 145°C
Emballage Metal dåse
Mængde 25 L
Dampdensitet 1.22
Formel vægt 104.15g/mol
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Styrene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.