Få mere at vide
Styren, 99%, stik. med 10-15 ppm 4-tert-butylkatechol
Artikelnummer. 11463960
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11463960 100 mL 100ml
11408397 500 mL 500ml
11418397 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463960 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18481.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 100-42-5 | C8H8 | 104,15 g/mol
Styren bruges til fremstilling af polystyren, som finder anvendelse i stive foodservice-beholdere, automobilpaneler, vindmølledele, både, cd-etuier, kuvertvinduer og mange andre produkter. Andre anvendelser omfatter køleskabe, medicinsk udstyr og små husholdningsapparater. Det bruges som en forløber til fremstilling af styren-butadien-gummi, styren-butadien-latex, styren-isopren-styren (SIS), styren-divinylbenzen (S-DVB) og styren-acrylonitril harpiks (SAN), som bruges i gummi, plast, isolering, glasfiber, rør, tæpper, fødevarebeholdere til biler og båddele.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Styren bruges til fremstilling af polystyren, som finder anvendelse i stive foodservice-beholdere, automobilpaneler, vindmølledele, både, cd-etuier, kuvertvinduer og mange andre produkter. Andre anvendelser omfatter køleskabe, medicinsk udstyr og små husholdningsapparater. Det bruges som en forløber til fremstilling af styren-butadien-gummi, styren-butadien-latex, styren-isopren-styren (SIS), styren-divinylbenzen (S-DVB) og styren-acrylonitril harpiks (SAN), som bruges i gummi, plast, isolering, glasfiber, rør, tæpper, fødevarebeholdere til biler og båddele.
Opløselighed
Blandbar med carbondisulfid, ether, methanol, benzen, toluen, ethanol, n-heptan, carbontetrachlorid og acetone. Ikke blandbar med vand.
Noter
Luft- og lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med oxidationsmidler og kobber.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-42-5
Molekylær formel C8H8
Molekylvægt (g/mol) 104.15
MDL nummer MFCD00008612,MFCD00084450
InChI nøgle PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
SMIL C=CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Styrene
Navn note stabiliseret med 10 til 15 ppm 4-tert-butylkatechol
Smeltepunkt -31 °C
Tæthed 0.906
pH Neutral
Kogepunkt 145 °C til 146 °C
Flammepunkt 31 °C (88 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.546
Mængde 100 mL
FN nummer UN2055
Beilstein 1071236
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,8860
Opløselighedsinformation Blandet med kulstofdisulfid, ether, methanol, benzen, toluen, ethanol, n-heptan, carbontetrachlorid og aceton. Ublandelig med vand.
IUPAC navn styren
Formel vægt 104.15
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Styrene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Styrene