Få mere at vide
Styren, 99%, stik. med 10-15 ppm 4-tert-butylkatechol
Beskrivelse
Styren bruges til fremstilling af polystyren, som finder anvendelse i stive foodservice-beholdere, automobilpaneler, vindmølledele, både, cd-etuier, kuvertvinduer og mange andre produkter. Andre anvendelser omfatter køleskabe, medicinsk udstyr og små husholdningsapparater. Det bruges som en forløber til fremstilling af styren-butadien-gummi, styren-butadien-latex, styren-isopren-styren (SIS), styren-divinylbenzen (S-DVB) og styren-acrylonitril harpiks (SAN), som bruges i gummi, plast, isolering, glasfiber, rør, tæpper, fødevarebeholdere til biler og båddele.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Styren bruges til fremstilling af polystyren, som finder anvendelse i stive foodservice-beholdere, automobilpaneler, vindmølledele, både, cd-etuier, kuvertvinduer og mange andre produkter. Andre anvendelser omfatter køleskabe, medicinsk udstyr og små husholdningsapparater. Det bruges som en forløber til fremstilling af styren-butadien-gummi, styren-butadien-latex, styren-isopren-styren (SIS), styren-divinylbenzen (S-DVB) og styren-acrylonitril harpiks (SAN), som bruges i gummi, plast, isolering, glasfiber, rør, tæpper, fødevarebeholdere til biler og båddele.
Opløselighed
Blandbar med carbondisulfid, ether, methanol, benzen, toluen, ethanol, n-heptan, carbontetrachlorid og acetone. Ikke blandbar med vand.
Noter
Luft- og lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med oxidationsmidler og kobber.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Styrene |
| Navn note | stabiliseret med 10 til 15 ppm 4-tert-butylkatechol |
| Smeltepunkt | -31 °C |
| Tæthed | 0.906 |
| pH | Neutral |
| Kogepunkt | 145 °C til 146 °C |
| Flammepunkt | 31 °C (88 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Brydningsindeks | 1.546 |
| Mængde | 500 mL |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Styrene
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- MIXTURE LIST-Contain: Styrene