Få mere at vide
Styren, 99,5% stik. med 4-tert-butylkatechol
Artikelnummer. 11377158
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377158 50 mL 50ml
11367158 250 mL 250ml
11357158 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11377158 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 016199.AD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
CAS: 100-42-5 | C8H8 | 104,15 g/mol
Styren bruges til fremstilling af polystyren, som finder anvendelse i stive foodservice-beholdere, automobilpaneler, vindmølledele, både, cd-etuier, kuvertvinduer og mange andre produkter. Andre anvendelser omfatter i køleskabe, i medicinsk udstyr og i små husholdningsapparater. Det bruges som en forløber til fremstilling af styren-butadien-gummi, styren-butadien-latex, styren-isopren-styren (SIS), styren-divinylbenzen (S-DVB) og styren-acrylonitril harpiks (SAN), som bruges i gummi, plast, isolering, glasfiber, rør, tæpper, fødevarebeholdere til biler og båddele.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-42-5
Molekylær formel C8H8
Molekylvægt (g/mol) 104.15
MDL nummer MFCD00008612,MFCD00084450
InChI nøgle PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
SMIL C=CC1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Styrene
Navn note Stabiliseret med 4-tert-butylcatechol
Smeltepunkt -31 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.906 g/mL
pH Neutral
Kogepunkt 145 °C til 146 °C
Flammepunkt 31 °C (88 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.546
Mængde 50 mL
FN nummer UN2055
Beilstein 1071236
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Merck Index 14,8860
Opløselighedsinformation Blandet med alkoholer, ætere og kulstofdisulfid. Ublandelig med vand.
IUPAC navn styren
Formel vægt 104.15
Procent renhed 99.5%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Styrene
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Styrene